4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-[4-(tert-Butyl)phenyl]dimethylamine
OR015893-1G OR015893-5G OR015893-25G
APOSOR015893-1GEA 22 EUR
APOSOR015893-1G APOSOR015893-5G APOSOR015893-25G
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline
Formule: C₁₂H₁₉N
Kookpunt: 250…253 °C
Dichtheid: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008833
CAS nummer: 2909-79-7
EINECS: 220-824-6