3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR016057-1G OR016057-250MG
APOSOR016057-1GEA 292 EUR
APOSOR016057-1G APOSOR016057-250MG
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Formule: C₆H₆Cl₂N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01765419
CAS nummer: 6655-74-9