2,3-Diphenylpiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01613-100MG OR01613-250MG OR01613-50MG
APOSOR01613-100MGEA 228 EUR
APOSOR01613-100MG APOSOR01613-250MG APOSOR01613-50MG
2,3-Diphenylpiperazine
2,3-Diphenylpiperazine
Formule: C₁₆H₁₈N₂
MW: 238.328 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245414
CAS nummer: 143699-24-5