5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-(tert-Butyl)-2-thenoic acid, 5-(tert-Butyl)-2-carboxythiophene
OR01670-1G OR01670-5G
APOSOR01670-1GEA 45.4 EUR
APOSOR01670-1G APOSOR01670-5G
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₂O₂S
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01566583
CAS nummer: 29212-25-7
UN: 1759
ADR: 8,III