2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01672-100MG OR01672-250MG OR01672-50MG
APOSOR01672-100MGEA 176 EUR
APOSOR01672-100MG APOSOR01672-250MG APOSOR01672-50MG
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660371
CAS nummer: 886780-65-0