4-Bromophenylhydrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR016911-5G OR016911-1G
APOSOR016911-5GEA 173 EUR
APOSOR016911-5G APOSOR016911-1G
4-Bromophenylhydrazine
4-Bromophenylhydrazine
Formule: C₆H₇BrN₂
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01935685
CAS nummer: 589-21-9