3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR01694-5G OR01694-1G
APOSOR01694-5GEA 827 EUR
APOSOR01694-5G APOSOR01694-1G
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Formule: C₁₄H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00454976
CAS nummer: 6318-72-5