6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01726-100MG OR01726-50MG
APOSOR01726-100MGEA 146 EUR
APOSOR01726-100MG APOSOR01726-50MG
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Formule: C₁₆H₁₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245561
CAS nummer: 904816-46-2