6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(5-Carboxypyridin-2-yl)-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine, 6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]pyridine-3-carboxylic acid
OR01741-10MG OR01741-1G
APOSOR01741-10MGEA 36.6 EUR
APOSOR01741-10MG APOSOR01741-1G
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245472
CAS nummer: 904817-27-2