2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01759-100MG OR01759-1G OR01759-250MG
APOSOR01759-100MGEA 58.4 EUR
APOSOR01759-100MG APOSOR01759-1G APOSOR01759-250MG
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245479
CAS nummer: 66630-70-4