3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Butoxy-3-oxocyclohex-2-ene
OR0176-10G OR0176-1G OR0176-5G
APOSOR0176-10GEA 398 EUR
APOSOR0176-10G APOSOR0176-1G APOSOR0176-5G
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168.233 g/mol
Kookpunt: 254 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190682
CAS nummer: 16493-04-2