2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01760-500MG OR01760-250MG
APOSOR01760-500MGEA 271 EUR
APOSOR01760-500MG APOSOR01760-250MG
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 297…300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245480
CAS nummer: 66630-72-6