5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01771-1G OR01771-50MG OR01771-250MG
APOSOR01771-1GEA 285 EUR
APOSOR01771-1G APOSOR01771-50MG APOSOR01771-250MG
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06245487
CAS nummer: 144252-16-4