3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR01787-1G OR01787-500MG
APOSOR01787-1GEA 395 EUR
APOSOR01787-1G APOSOR01787-500MG
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₁₂H₈BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832525
CAS nummer: 802580-12-7