Ethyl hept-6-enoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR01811-1G OR01811-5G
APOSOR01811-1GEA 90.6 EUR
APOSOR01811-1G APOSOR01811-5G
Ethyl hept-6-enoate 97%
Ethyl hept-6-enoate
Formule: C₉H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671845
CAS nummer: 25118-23-4