6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR018290-1G OR018290-250MG
APOSOR018290-1GEA 292 EUR
APOSOR018290-1G APOSOR018290-250MG
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole
Formule: C₁₁H₁₂ClN₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01571353
CAS nummer: 153025-29-7