Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR018431-250MG OR018431-1G
APOSOR018431-250MGEA 242 EUR
APOSOR018431-250MG APOSOR018431-1G
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate
Formule: C₁₄H₁₂Cl₂O₅S
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01934803
CAS nummer: 306936-30-1
UN: 3261
ADR: 8,III