6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Cyano-3,4-dichloroaniline
OR01914-100G OR01914-25G OR01914-5G
APOSOR01914-100GEA 1340 EUR
APOSOR01914-100G APOSOR01914-25G APOSOR01914-5G
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
Smeltpunt: 141…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00728602
CAS nummer: 147249-41-0