1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0193-100G OR0193-25G OR0193-5G
APOSOR0193-100GEA 377 EUR
APOSOR0193-100G APOSOR0193-25G APOSOR0193-5G
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₉Cl₂N₅·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203356
CAS nummer: 6634-65-7