2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Carboxyphenyl)piperazine
OR0215-10G OR0215-1G OR0215-5G
APOSOR0215-10GEA 246 EUR
APOSOR0215-10G APOSOR0215-1G APOSOR0215-5G
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Smeltpunt: 243 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095640
CAS nummer: 446831-27-2