Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-[5-Amino-4-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-benzothiazole
OR0231-500MG OR0231-1G
APOSOR0231-500MGEA 141 EUR
APOSOR0231-500MG APOSOR0231-1G
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂N₄O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01124449
CAS nummer: 186340-03-4