6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0294-1G OR0294-250MG
APOSOR0294-1GEA 308 EUR
APOSOR0294-1G APOSOR0294-250MG
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formule: C₁₁H₇ClN₄
Smeltpunt: 201…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277891
CAS nummer: 7190-80-9