1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0331-1G OR0331-250MG OR0331-5G
APOSOR0331-1GEA 60 EUR
APOSOR0331-1G APOSOR0331-250MG APOSOR0331-5G
1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 218…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022404
CAS nummer: 702-62-5