3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3-Dichloro-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzene
OR0366-1G OR0366-250MG
APOSOR0366-1GEA 87.6 EUR
APOSOR0366-1G APOSOR0366-250MG
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₆Cl₂N₂
Smeltpunt: 128…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313364
CAS nummer: 154257-67-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III