2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0431-1G OR0431-250MG
APOSOR0431-1GEA 246 EUR
APOSOR0431-1G APOSOR0431-250MG
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Formule: C₉H₈Cl₂O₂
Kookpunt: 170 °C (8 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00831502
CAS nummer: 21320-30-9