Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0448-250MG OR0448-50MG
APOSOR0448-250MGEA 106 EUR
APOSOR0448-250MG APOSOR0448-50MG
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate 95%
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₄S
Kookpunt: 72…78 °C (0,1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313855
CAS nummer: 306936-12-9
UN: 3265
ADR: 8,III