[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzyl alcohol, (4-(Thiophen-2-yl)phenyl)methanol
OR0464-1G OR0464-250MG
APOSOR0464-1GEA 127 EUR
APOSOR0464-1G APOSOR0464-250MG
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Formule: C₁₁H₁₀OS
Kookpunt: 311,5 °C
Smeltpunt: 60…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203037
CAS nummer: 81443-44-9