2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0518T-100MG OR0518T-10MG OR0518T-5MG
APOSOR0518T-100MGEA 2130 EUR
APOSOR0518T-100MG APOSOR0518T-10MG APOSOR0518T-5MG
2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
A mutagenic cogener of PHIP.
Formule: C₈H₁₀N₄
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00269879
CAS nummer: 132898-04-5