Indane-2-isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0546-1G OR0546-250MG OR0546-500MG
APOSOR0546-1GEA 1050 EUR
APOSOR0546-1G APOSOR0546-250MG APOSOR0546-500MG
Indane-2-isothiocyanate
Indane-2-isothiocyanate
Formule: C₁₀H₉NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313225
CAS nummer: 306935-87-5