Methyl adamant-1-ylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0596-10G OR0596-1G OR0596-5G
APOSOR0596-10GEA 349 EUR
APOSOR0596-10G APOSOR0596-1G APOSOR0596-5G
Methyl adamant-1-ylacetate
Methyl adamant-1-ylacetate
Formule: C₁₃H₂₀O₂
Kookpunt: 86 °C (0,3 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01073581
CAS nummer: 27174-71-6