Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0597-1G OR0597-250MG OR0597-5G
APOSOR0597-1GEA 62.9 EUR
APOSOR0597-1G APOSOR0597-250MG APOSOR0597-5G
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313708
CAS nummer: 202146-16-5