Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-[4-(2-methylprop-1-yl)phenyl]propionate, Methyl2-(4-isobutylphenyl)propanoate, Methyl 2-[4-(2-methylprop-1-yl)phenyl]propanoate
OR0631-1G OR0631-250MG
APOSOR0631-1GEA 29.2 EUR
APOSOR0631-1G APOSOR0631-250MG
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Methyl 2-(4-isobutylphenyl)propanoate
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Kookpunt: 100 °C (0,8 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00869922
CAS nummer: 61566-34-5
EINECS: 262-853-7