6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0665-1G OR0665-5G OR0665-500MG
APOSOR0665-1GEA 169 EUR
APOSOR0665-1G APOSOR0665-5G APOSOR0665-500MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
Smeltpunt: 115…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00832846
CAS nummer: 259683-28-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III