tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Methylamino)ethylamine hydrochloride, N1-BOC protected, Boc-2-methylamino-ethylcarbamate hydrochloride, 1-(Boc-amino)-2-(methylamino)ethane Hydrochloride, N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(methylamino)ethylamine hydrochloride
OR0802-1G OR0802-5G OR0802-250MG
APOSOR0802-1GEA 45.4 EUR
APOSOR0802-1G APOSOR0802-5G APOSOR0802-250MG
tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride 95%
tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride
Formule: C₈H₁₈N₂O₂·ClH
MW: 210.702 g/mol
Smeltpunt: 129…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796281
CAS nummer: 202207-79-2