N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N,N'-Dimethyl-1,12-diaminododecane
OR0811-10G OR0811-2G
APOSOR0811-10GEA 351 EUR
APOSOR0811-10G APOSOR0811-2G
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine
Formule: C₁₄H₃₂N₂
MW: 228.417 g/mol
Kookpunt: 118…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095638
CAS nummer: 56992-91-7