2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0823-10G OR0823-2G
APOSOR0823-10GEA 372 EUR
APOSOR0823-10G APOSOR0823-2G
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
2-(Piperazin-1-ylcarbonyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
Smeltpunt: >245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03042136
CAS nummer: 37618-28-3