1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0854-1G OR0854-250MG
APOSOR0854-1GEA 32.2 EUR
APOSOR0854-1G APOSOR0854-250MG
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one
Formule: C₇H₁₄N₂O
Kookpunt: 78 °C (0,2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973346
CAS nummer: 76816-54-1