2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0858-1G OR0858-5G
APOSOR0858-1GEA 0 EUR
APOSOR0858-1G APOSOR0858-5G
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Formule: C₈H₁₆N₂O
Kookpunt: 76…78 °C (0,15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973344
CAS nummer: 71260-16-7