Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0880-10G OR0880-1G OR0880-5G
APOSOR0880-10GEA 1870 EUR
APOSOR0880-10G APOSOR0880-1G APOSOR0880-5G
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Formule: C₁₀H₆N₂O₂S·H₂O
Smeltpunt: 266…268 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444056
CAS nummer: 1284226-74-9