1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0883-10G OR0883-1G OR0883-2G
APOSOR0883-10GEA 391 EUR
APOSOR0883-10G APOSOR0883-1G APOSOR0883-2G
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Formule: C₉H₁₆N₄
Kookpunt: 124…126 °C (0,3 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03412120
CAS nummer: 381721-55-7