1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0892-1G OR0892-10G OR0892-5G
APOSOR0892-1GEA 114 EUR
APOSOR0892-1G APOSOR0892-10G APOSOR0892-5G
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O
Smeltpunt: 48…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844730
CAS nummer: 41298-49-1