1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-1H-pyrrole
OR0959-250MG OR0959-1G OR0959-5G
APOSOR0959-250MGEA 32.2 EUR
APOSOR0959-250MG APOSOR0959-1G APOSOR0959-5G
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Formule: C₁₀H₁₇N₃
Kookpunt: 96 °C (0,8 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412127
CAS nummer: 688763-20-4