2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Jedi2, 2-Methyl-5-(thiophen-2-yl)furan-3-carboxylic acid
OR100020-1G OR100020-250MG
APOSOR100020-1GEA 274 EUR
APOSOR100020-1G APOSOR100020-250MG
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Formule: C₁₀H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569561
CAS nummer: 651005-90-2