3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR10264-1G
OR10264-250MG
APOSOR10264-1GEA
139
EUR
APOSOR10264-1G
APOSOR10264-250MG
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Formule:
C₇H₇NO₃ Smeltpunt: 137…140 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00111718 CAS nummer: 671188-20-8 |