5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR102807-1G OR102807-5G
APOSOR102807-1GEA 146 EUR
APOSOR102807-1G APOSOR102807-5G
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Formule: C₃H₂Cl₂N₂S
Smeltpunt: 34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114816
CAS nummer: 88127-85-9