4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10342S-1G OR10342S-25G OR10342S-5G
APOSOR10342S-1GEA 22 EUR
APOSOR10342S-1G APOSOR10342S-25G APOSOR10342S-5G
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate
Formule: C₅H₁₁NO·CH₃CO₂H
Smeltpunt: 135…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445669
CAS nummer: 1005498-91-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II