3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10350-1G OR10350-5G OR10350-25G
APOSOR10350-1GEA 73 EUR
APOSOR10350-1G APOSOR10350-5G APOSOR10350-25G
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole
Formule: C₁₈H₁₅NO₃S
Smeltpunt: 94…96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03411960
CAS nummer: 139261-90-8