(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR10357-1G OR10357-5G
APOSOR10357-1GEA 225 EUR
APOSOR10357-1G APOSOR10357-5G
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid 96%
(3-Benzyloxycarbonyl-5-nitrophenyl)boronic acid
Formule: C₁₄H₁₂BNO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411934
CAS nummer: 380430-62-6