2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR103629-1G OR103629-250MG OR103629-5G
APOSOR103629-1GEA 290 EUR
APOSOR103629-1G APOSOR103629-250MG APOSOR103629-5G
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00456549
CAS nummer: 55502-96-0