7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Amino-6-carboxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR103647-1G OR103647-250MG
APOSOR103647-1GEA 322 EUR
APOSOR103647-1G APOSOR103647-250MG
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₆N₄O₂
Smeltpunt: 242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00973861
CAS nummer: 68262-33-9